(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Leverancier: Molekula
|
Gevaar
|
MOLEM40463419EA
0
EUR
MOLEM40463419
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Formule:
C₃H₉NO MW: 75,11 g/mol Kookpunt: 160 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –2 °C Dichtheid: 0,96 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064429 CAS-nummer: 2799-17-9 EINECS: 220-533-4 UN: 3259 ADR: 8,II |