(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L11449.06EA
112
EUR
L11449.06
L11449.03
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Formule:
C₄H₁₁NO MW: 89,14 g/mol Kookpunt: 176…178 °C Smeltpunt: –2 °C Dichtheid: 0,947 Vlampunt: 89 °C (192 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064418 CAS-nummer: 5856-62-2 EINECS: 227-475-9 ADR: 8,III |