(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol 98+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO331780010EA
105
EUR
ACRO331780010
ACRO331780100
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol 98+%
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Formule:
C₄H₁₀O₂ MW: 90,12 g/mol Smeltpunt: –97 °C Vlampunt: 30 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD01632587 CAS-nummer: 4984-22-9 UN: 3092 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | -20° to -24° (24°C, 589 nm) (c=10, CHCl3) |