(R)-(-)-2-Octanol 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO164590100EA 186 EUR
ACRO164590100 ACRO164590010 ACRO164590050
(R)-(-)-2-Octanol 99+%
(R)-(-)-2-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Kookpunt: 175 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,83 g/cm³
Vlampunt: 60 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064284
CAS-nummer: 5978-70-1
EINECS: 227-777-0
UN: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06850
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -9° to -10° (20°C, 589 nm) (neat)