(R)-(-)-2-Octanol ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
L11502.06EA
142
EUR
L11502.06
L11502.03
(R)-(-)-2-Octanol ≥99%
(R)-(-)-2-Octanol
Formule:
C₈H₁₈O MW: 130,23 g/mol Kookpunt: 179…180 °C Dichtheid: 0,819 Vlampunt: 76 °C (169 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064284 CAS-nummer: 5978-70-1 EINECS: 227-777-0 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 12,06850 |