(R)-(-)-2-Octanol
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM41188256EA 0 EUR
MOLEM41188256
(R)-(-)-2-Octanol
(R)-(-)-2-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Kookpunt: 175 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,8201 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064284
CAS-nummer: 5978-70-1
EINECS: 227-777-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06850