(S)-(+)-2-Hexanol ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
L10401.MDEA
63.9
EUR
L10401.MD
L10401.03
(S)-(+)-2-Hexanol ≥98%
(S)-(+)-2-Hexanol
Formule:
C₆H₁₄O MW: 102,18 g/mol Kookpunt: 137…138 °C Dichtheid: 0,818 Vlampunt: 45 °C (113 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00065955 CAS-nummer: 52019-78-0 UN: 2282 ADR: 3,III |