(S)-(+)-2-Hexanol
Leverancier: Molekula
MOLEM40204236EA
0
EUR
MOLEM40204236
(S)-(+)-2-Hexanol
(S)-(+)-2-Hexanol
Formule:
C₆H₁₄O MW: 102,18 g/mol Kookpunt: 137 °C (1013 hPa) Dichtheid: 0,81 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00065955 CAS-nummer: 52019-78-0 UN: 2282 ADR: 3,III |