D(-)-Mannitol ACS
Leverancier: Thermo Scientific
33342.36EA
79.9
EUR
33342.36
33342.A4
D(-)-Mannitol ACS
D(-)-Mannitol
Formule:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH MW: 182,17 g/mol Kookpunt: 290…295 °C (3,5 mmHg) Smeltpunt: 165…167 °C Dichtheid: 1,489 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064287 CAS-nummer: 69-65-8 EINECS: 200-711-8 Merck Index: 13,05769 |