D-(-)-Sorbitol, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Synoniemen: SorbitolD-GlucitolSorbitol, Glucitol
28210.298EA 51.3 EUR
28210.298 28210.367
D-(-)-Sorbitol, TECHNICAL
D-(-)-Sorbitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Kookpunt: 295 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 94…98 °C
Dichtheid: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004708
CAS-nummer: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 12,08873
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/21/2299721.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Identification Passes test