L(+)-Isoleucine ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
A13699.22EA
168
EUR
A13699.22
A13699.30
A13699.18
A13699.09
L(+)-Isoleucine ≥99%
L(+)-Isoleucine
Formule:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH MW: 131,17 g/mol Smeltpunt: ∼ 287 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064222 CAS-nummer: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Merck Index: 13,05198 |