L(+)-Isoleucine
Leverancier: Molekula
MOLE15495360-100GEA 0 EUR
MOLE15495360-100G
L(+)-Isoleucine
L(+)-Isoleucine
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
MW: 131,17 g/mol
Smeltpunt: 279…280 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064222
CAS-nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 13,05198