D-(-)-Valine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
A18894.22EA 337 EUR
A18894.22 A18894.14 A18894.06
D-(-)-Valine ≥98%
D-(-)-Valine
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Kookpunt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 295 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064219
CAS-nummer: 640-68-6
EINECS: 211-368-9