(R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L18881.03EA 133 EUR
L18881.03 L18881.MD
(R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol ≥99%
(R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kookpunt: 130…131 °C
Dichtheid: 0,802
Vlampunt: 41 °C (105 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03093077
CAS-nummer: 16404-54-9
UN: 2053
ADR: 3,III