(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
L18882.03EA
171
EUR
L18882.03
L18882.MD
ABCRAB180566.0001
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol ≥99%
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Formule:
C₆H₁₄O MW: 102,18 g/mol Kookpunt: 130…131 °C Dichtheid: 0,802 Vlampunt: 41 °C (105 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03093078 CAS-nummer: 14898-80-7 UN: 2053 ADR: 3,III |