D-(-)-Histidine ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
B21027.06EA
72.9
EUR
B21027.06
B21027.22
B21027.14
D-(-)-Histidine ≥99%
D-(-)-Histidine
Formule:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155,16 g/mol Smeltpunt: ∼ 285 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00065963 CAS-nummer: 351-50-8 EINECS: 206-513-8 Merck Index: 12,04758 |