L(+)-Histidine 98.5-101.5%, high purity
1B1164-100GEA
74.7
EUR
1B1164-100G
1B1164-1KG
L(+)-Histidine 98.5-101.5%, high purity
L(+)-Histidine
Formule:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155,16 g/mol Smeltpunt: 272…273 °C Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064315 CAS-nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |
Specificaties testresultaten
Arsenic |
|
Chloride |
|
Heavy Metals |
|
Iron |
|
Loss on Drying |
|
Purity (Dry Basis) | 98.5 – 101.5% |
Residue after Ignition |
|
Specific Rotation | 12.4 – 14° |
Sulphate |