L(+)-Histidine
Leverancier: PanReac AppliChem
A1341.1000EA
392
EUR
A1341.1000
L(+)-Histidine
L(+)-Histidine
Formule:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155,16 g/mol Smeltpunt: 272…273 °C Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064315 CAS-nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |