L(-)-Tryptophan ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
A10230.22EA
155
EUR
A10230.22
A10230.36
A10230.14
L(-)-Tryptophan ≥99%
L(-)-Tryptophan
Formule:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204,23 g/mol Smeltpunt: 280…285 °C Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064340 CAS-nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |