5-Hydroxy-L-tryptophan
Waarschuwing
ALEXALX106023M500EA 37 EUR
ALEXALX106023M500
5-Hydroxy-L-tryptophan
5-Hydroxy-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Smeltpunt: 273 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
CAS-nummer: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04895