(R)-(-)-Hydratropic acid
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM45322857EA 0 EUR
MOLEM45322857
(R)-(-)-Hydratropic acid
(R)-(-)-Hydratropic acid
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kookpunt: 257 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 29…32 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00063140
CAS-nummer: 7782-26-5