(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO217790010EA 25.9 EUR
ACRO217790010 ACRO217790050 ACRO217790250
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Kookpunt: 98 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 9…11 °C
Dichtheid: 1,01 g/cm³
Vlampunt: 85 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064264
CAS-nummer: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -44° (20°C, 589 nm) (neat)