(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO364640010EA
60.6
EUR
ACRO364640010
ACRO364640050
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 99%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Formule:
C₆H₁₄N₂ MW: 114,19 g/mol Kookpunt: 110…114 °C (40mbar) Smeltpunt: 40…45 °C Vlampunt: 76 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00062985 CAS-nummer: 20439-47-8 UN: 3259 ADR: 8,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to light yellow Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 45 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -24.5° to -26.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl) |