(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO310220050EA
222
EUR
ACRO310220050
ACRO310222500
ACRO310220010
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Formule:
C₆H₁₄N₂ MW: 114,19 g/mol Kookpunt: 104…110 °C (40 mmHg) Smeltpunt: 39…45 °C Vlampunt: 76 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00062986 CAS-nummer: 21436-03-3 UN: 3259 ADR: 8,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to yellow to orange Fused solid or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 45 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +24.0° to +27.0° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1N HCl) |