(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L14072.03EA
73.2
EUR
L14072.03
L14072.06
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Formule:
C₆H₁₄N₂ MW: 114,19 g/mol Kookpunt: 104…110 °C (40 mmHg) Smeltpunt: 43…45 °C Vlampunt: 70 °C (158 °F) Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00062986 CAS-nummer: 21436-03-3 UN: 3259 ADR: 8,III |