D-Glucono-1,5-lactone ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
A13105.0EEA 169 EUR
A13105.0E A13105.30 A13105.36
D-Glucono-1,5-lactone ≥99%
D-Glucono-1,5-lactone
Formule: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Kookpunt: 385 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 154…159 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1,61 g/cm³ (–5 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006647
CAS-nummer: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Merck Index: 13,04470