5-Nitro-1,10-phenanthroline 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO186080010EA 71.6 EUR
ACRO186080010 ACRO186080050
5-Nitro-1,10-phenanthroline 98%
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Formule: C₁₂H₇N₃O₂
Smeltpunt: 199…203 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004981
CAS-nummer: 4199-88-6
EINECS: 224-097-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Light yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥97.5 %
Optical rotation -65° to -69° (1 % in MeOH)