1-Phenyl-2-tetrazoline-5-thione
Leverancier: Molekula
MOLEM39882979EA 0 EUR
MOLEM39882979
1-Phenyl-2-tetrazoline-5-thione
1-Phenyl-2-tetrazoline-5-thione
Formule: C₇H₆N₄S
MW: 178,22 g/mol
Smeltpunt: 146…150 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003129
CAS-nummer: 86-93-1
EINECS: 201-710-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III