Hexachloro-1,3-butadiene ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A17316.18EA 56.5 EUR
A17316.18 A17316.30
Hexachloro-1,3-butadiene ≥97%
Hexachloro-1,3-butadiene
Formule: C₄Cl₆
MW: 260,76 g/mol
Kookpunt: 215 °C
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 1,680
Vlampunt: 90 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000836
CAS-nummer: 87-68-3
EINECS: 201-765-5
UN: 2279
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04697