Hexachloro-1,3-butadiene
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gevaar
|
PROOCHE166EA
290
EUR
PROOCHE166
Hexachloro-1,3-butadiene
Hexachloro-1,3-butadiene
Formule:
C₄Cl₆ MW: 260,76 g/mol Kookpunt: 210 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –21 °C Dichtheid: 1,6825 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 90 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00000836 CAS-nummer: 87-68-3 EINECS: 201-765-5 UN: 2279 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04697 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...