Hexachloro-1,3-butadiene
Leverancier: Merck
Gevaar
48543.EA 162 EUR
48543.
Hexachloro-1,3-butadiene
Hexachloro-1,3-butadiene
Formule: C₄Cl₆
MW: 260,76 g/mol
Kookpunt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 1,6825 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 90 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00000836
CAS-nummer: 87-68-3
EINECS: 201-765-5
UN: 2279
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04697