Methyl linoleate 95%
Leverancier: Thermo Scientific
L07450.06EA
149
EUR
L07450.06
L07450.03
Methyl linoleate 95%
Methyl linoleate
Formule:
C₁₉H₃₄O₂ MW: 294,48 g/mol Kookpunt: 207…208 °C (11 mmHg) Smeltpunt: –35 °C Dichtheid: 0,888 Vlampunt: 200 °C (392 °F) |
MDL-nummer:
MFCD00009534 CAS-nummer: 112-63-0 EINECS: 203-993-0 |