Sorbic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A16196.30EA 30.1 EUR
A16196.30 A16196.36 A16196.0B A16196.0I
Sorbic acid ≥99%
Sorbic acid
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
MW: 112,13 g/mol
Kookpunt: 228 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 132…135 °C
Dichtheid: 1,205
Vlampunt: 127 °C (260 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002703
CAS-nummer: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/27/2302927.jpg