Sorbic acid
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC16971500EA 51.4 EUR
EHERC16971500
Sorbic acid
Sorbic acid
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
MW: 112,13 g/mol
Kookpunt: 228 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 132…135 °C
Dichtheid: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 127 °C (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002703
CAS-nummer: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 12,08869
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/27/2302927.jpg