Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Potassium sorbate ≥99%
Leverancier: Alfa Aesar
Waarschuwing
A12844.0BEA 72.4 EUR InStock
A12844.0B A12844.30 A12844.0I
Potassium sorbate ≥99%
Potassium sorbate
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
MW: 150,22 g/mol
Smeltpunt: 270 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
UN: 0000
Merck Index: 13,07756
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/23/2297123.jpg
Order Now
Bestelling
Specificaties
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal