Potassium sorbate, Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
SIAL85520-250GEA 54 EUR
SIAL85520-250G SIAL85520-1KG SIAL85520-50G
Potassium sorbate, Sigma-Aldrich®
Potassium sorbate
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
MW: 150,22 g/mol
Smeltpunt: 270 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016546
CAS-nummer: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 13,07756
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/23/2297123.jpg