1,6-Heptadiyne ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A11318.06EA 126 EUR
A11318.06 A11318.14 A11318.22
1,6-Heptadiyne ≥97%
1,6-Heptadiyne
Formule: C₇H₈
MW: 92,14 g/mol
Kookpunt: 109…111 °C
Smeltpunt: –85 °C
Dichtheid: 0,810
Vlampunt: 9 °C (48 °F)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00014925
CAS-nummer: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN: 3295
ADR: 3,II