1,7-Octadiyne 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO171340500EA
290
EUR
ACRO171340500
ACRO171340100
1,7-Octadiyne 98%
1,7-Octadiyne
Formule:
C₈H₁₀ MW: 106,17 g/mol Kookpunt: 136 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –32 °C Dichtheid: 0,8 g/cm³ Vlampunt: 23 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00008580 CAS-nummer: 871-84-1 EINECS: 212-815-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4455 to 1.4485 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |