Broomazijnzuur 98+%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO106572500EA 50.3 EUR
ACRO106572500 ACRO106570025 ACRO106570100 ACRO106570010
Broomazijnzuur 98+%
Broomazijnzuur
Formule: BrCH₂COOH
MW: 138,95 g/mol
Kookpunt: 208 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 49…51 °C
Dichtheid: 1,93 g/cm³
Vlampunt: 113 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002678
CAS-nummer: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01384
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %