6-Bromo-1-hexanol 95%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO270090025EA
69.6
EUR
ACRO270090025
ACRO270090500
ACRO270090100
6-Bromo-1-hexanol 95%
6-Bromo-1-hexanol
Formule:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH MW: 181,07 g/mol Kookpunt: 104…106 °C (5 mmHg) Dichtheid: 1,32 g/cm³ Vlampunt: >110 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00002983 CAS-nummer: 4286-55-9 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |