Chloroacetic anhydride 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO404420250EA 50.8 EUR
ACRO404420250 ACRO404421000 ACRO404422500
Chloroacetic anhydride 97%
Chloroacetic anhydride
Formule: C₄H₄Cl₂O₃
MW: 170,98 g/mol
Kookpunt: 203 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 51…59 °C
Vlampunt: 143 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000929
CAS-nummer: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02130
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
GC ≥96.0 %