Chloralhydraat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Gevaar
1.02425.1000EA 285 EUR
1.02425.1000
Chloralhydraat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Chloralhydraat
Formule: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165,4 g/mol
Kookpunt: 97,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 52 °C
Dichtheid: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00044479
CAS-nummer: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02113
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/21/2296821.jpg