Chloralhydraat, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
22682.265EA 121 EUR
22682.265
Chloralhydraat, GPR RECTAPUR®
Chloralhydraat
Formule: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165,4 g/mol
Kookpunt: 97,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 52 °C
Dichtheid: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00044479
CAS-nummer: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02113
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/21/2296821.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
pH (10 %) 4.0 - 5.5
Evaporation residue Max. 0.15 %
Heavy metals (as Pb) Max. 100 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm