Propiononitrile 99%, Extra Pure
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO180890025EA 159 EUR
ACRO180890025 ACRO180891000 ACRO180895000
Propiononitrile 99%, Extra Pure
Propiononitrile
Formule: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Kookpunt: 97 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –93 °C
Dichtheid: 0,77 g/cm³
Vlampunt: 6 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001948
CAS-nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %