Propiononitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A13203.AKEA 37.6 EUR
A13203.AK A13203.AU
Propiononitrile ≥99%
Propiononitrile
Formule: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Kookpunt: 97…98 °C
Smeltpunt: –92 °C
Dichtheid: 0,781
Vlampunt: 6 °C (42 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001948
CAS-nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012