Propiononitrile, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
76671-1ML-FEA 22.4 EUR
76671-1ML-F
Propiononitrile, Supelco®
Propiononitrile
Formule: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Kookpunt: 97,2 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –93 °C
Dichtheid: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001948
CAS-nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012