3-Methoxypropiononitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L07055.PIEA 0 EUR
L07055.PI L07055.AE L07055.AP
3-Methoxypropiononitrile ≥99%
3-Methoxypropiononitrile
Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Kookpunt: 164…165 °C
Smeltpunt: –63 °C
Dichtheid: 0,938
Vlampunt: 66 °C (150 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001958
CAS-nummer: 110-67-8
EINECS: 203-790-7