Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Di-tert-butyl pyrocarbonate for synthesis
Leverancier: Merck
Gevaar
8.18282.9020EA 0 EUR InStock
8.18282.6000 8.18282.9021 8.18282.9020 8.18282.9050 8.18282.9999 8.18282.9015 8.18282.0100 8.18282.0025 8.18282.0500
Di-tert-butyl pyrocarbonate for synthesis
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Formule: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Kookpunt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 20…23 °C
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 37 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008805
CAS-nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1 (3),II
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/20/2296920.jpg
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 20 - 24 °C
Molar Mass 218.25 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (0.7 hPa)
Flash Point 37 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal