Di-tert-butyl pyrocarbonate, Sigma-Aldrich®
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL34660-25G-FEA 34.1 EUR
SIAL34660-25G-F SIAL34660-500G-F SIAL34660-100G-F SIAL34660-1KG-F
Di-tert-butyl pyrocarbonate, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyl pyrocarbonate
Formule: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Kookpunt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 20…23 °C
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 37 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008805
CAS-nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,I
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/20/2296920.jpg