Diethyl pyrocarbonate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
B22753.06EA
30.8
EUR
B22753.06
B22753.14
B22753.22
Diethyl pyrocarbonate ≥97%
Diethyl pyrocarbonate
Ribonuclease inhibitor
Formule:
O(COOC₂H₅)₂ MW: 162,14 g/mol Kookpunt: 93…94 °C (18 mmHg) Dichtheid: 1,101 Vlampunt: 69 °C (156 °F) Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00009106 CAS-nummer: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Merck Index: 13,08088 |